Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0315-25G
C0315-100G
TCIAC0315-25GEA
47
EUR
TCIAC0315-25G
TCIAC0315-100G
Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico
Formula:
C₂₄H₄₀O₄ Pto. Ebullición: 504 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 190 °C |
Número MDL:
MFCD00003673 Núm. CAS: 83-44-3 EINECS: 201-478-5 Índice Merck: 14,02899 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 173.0 to 178.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +54.0 to +58.0 deg (C=1, EtOH) |