Sodio desoxicolato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Deoxicolato de sodio, 3alpha,12alpha-Dihidroxi-5beta-colanoato de sodio, 3α,12α-Dihidroxi-5β-colanoato de sodio, Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico
C0316-25G C0316-100G
TCIAC0316-25GEA 64 EUR
TCIAC0316-25G TCIAC0316-100G
Sodio desoxicolato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodio desoxicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Pto. de fusión: 357…365 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064139
Núm. CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Índice Merck: 14,02899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a4be77d7eeed5ef2d2533b625da94d4ef0240b&vid=b7a4be77d7eeed5ef2d2533b625da94d4ef0240b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +44.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %