Ácido cólico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C0324-25G C0324-500G
TCIAC0324-25GEA 55 EUR
TCIAC0324-25G TCIAC0324-500G
Ácido cólico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido cólico
Formula: C₂₄H₄₀O₅
Pto. Ebullición: 545 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003672
Núm. CAS: 81-25-4
EINECS: 201-337-8
Índice Merck: 14,02203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bad5260a9a73d0269c31cb56fbebea5ea0b7a3c&vid=6bad5260a9a73d0269c31cb56fbebea5ea0b7a3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +33.0 to +38.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency