Colato de sodio ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3alpha,7alpha,12alpha-Trihidroxi-5beta-colanoato de sodio, 3α,7α,12α-Trihidroxi-5β-colanoato de sodio, Ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico
C0325-25G C0325-500G C0325-100G
TCIAC0325-25GEA 115 EUR
TCIAC0325-25G TCIAC0325-500G TCIAC0325-100G
Colato de sodio ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Colato de sodio
Formula: C₂₄H₃₉NaO₅
MW: 430,56 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150749
Núm. CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbeda4513091ad5b3716f8e3b564eb0545d29ecf&vid=bbeda4513091ad5b3716f8e3b564eb0545d29ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +36.0 deg (C=0.6, EtOH)
Solubility in Water almost transparency