3-Amino-2-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2403-25G A2403-5G
TCIAA2403-25GEA 182 EUR
TCIAA2403-25G TCIAA2403-5G
3-Amino-2-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₈N₂O
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD00833386
Núm. CAS: 20265-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5c6a5b0c5cad018baab6899756738b7b8d9086f&vid=d5c6a5b0c5cad018baab6899756738b7b8d9086f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C