5-Amino-2-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluorometil)-5-piridilamina
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 76.1 EUR
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluorometil)piridina 98%
5-Amino-2-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862656
Núm. CAS: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III