5-Amino-2-metoxipiridina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1956-25G
A1956-5G
TCIAA1956-25GEA
130
EUR
TCIAA1956-25G
TCIAA1956-5G
5-Amino-2-metoxipiridina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-methoxypyridine
Formula:
C₆H₈N₂O MW: 124,14 g/mol Pto. Ebullición: 120°C Pto. de fusión: 28…30 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006264 Núm. CAS: 6628-77-9 EINECS: 229-612-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...