3-Bromofurano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2157-1G B2157-5G
TCIAB2157-1GEA 26 EUR
TCIAB2157-1G TCIAB2157-5G
3-Bromofurano ≥98.0% (por GC)
3-Bromofurano
Formula: C₄H₃BrO
MW: 146,97 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 3°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005347
Núm. CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&vid=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %