3-Acetilindol ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Indol-3-ilmetilcetona
A0849-25G
A0849-5G
TCIAA0849-25GEA
116
EUR
TCIAA0849-25G
TCIAA0849-5G
3-Acetilindol ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3-Acetilindol
Formula:
C₁₀H₉NO MW: 159.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005626 Núm. CAS: 703-80-0 EINECS: 211-875-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystalline |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 189.0 to 194.0 deg-C |