3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0774-1G F0774-5G
TCIAF0774-1GEA 27 EUR
TCIAF0774-1G TCIAF0774-5G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00061312
Núm. CAS: 188815-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb34180b8fcb63f0a80754de35f162fff1ed85ca&vid=eb34180b8fcb63f0a80754de35f162fff1ed85ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %