Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0694-25G F0694-5G
TCIAF0694-25GEA 216 EUR
TCIAF0694-25G TCIAF0694-5G
Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-fluoro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Número MDL: MFCD00055635
Núm. CAS: 320-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bf36792394f34ca5d9c25aed3fd2a153e3395c6&vid=7bf36792394f34ca5d9c25aed3fd2a153e3395c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C