3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol

I0145-25ML I0145-100ML
TCIAI0145-25MLEA 26 EUR
TCIAI0145-25ML TCIAI0145-100ML
3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol ≥95.0% (por GC)
3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol
Formula: C₂₀H₄₀O
MW: 296,54 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Densidad: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 175°C
Número MDL: MFCD00048380
Núm. CAS: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,05198

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR