Isovalerato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3718-25ML B3718-500ML
TCIAB3718-25MLEA 16 EUR
TCIAB3718-25ML TCIAB3718-500ML
Isovalerato de butilo ≥98.0% (por GC)
Isovalerato de butilo
Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00048775
Núm. CAS: 109-19-3
EINECS: 203-654-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&vid=d8ef7c4d7916b70da8604eed9910751a30e65823&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %