Isovalerato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0194-25ML I0194-500ML
TCIAI0194-25MLEA 17 EUR
TCIAI0194-25ML TCIAI0194-500ML
Isovalerato de etilo ≥99.0% (por GC)
Isovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31°C
Número MDL: MFCD00009203
Núm. CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03816
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&vid=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %