Anhídrido 3-nitrooftalico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0245-25G
N0245-250G
TCIAN0245-25GEA
34
EUR
TCIAN0245-25G
TCIAN0245-250G
Anhídrido 3-nitrooftalico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido 3-nitrooftalico
Formula:
C₈H₃NO₅ MW: 193,12 g/mol Pto. de fusión: 159…162 °C |
Número MDL:
MFCD00005921 Núm. CAS: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | very faint turbidity |