3-Nitroftalimida ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0666-25G N0666-5G
TCIAN0666-25GEA 188 EUR
TCIAN0666-25G TCIAN0666-5G
3-Nitroftalimida ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3-Nitroftalimida
Formula: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Pto. de fusión: 218 °C
Número MDL: MFCD00041852
Núm. CAS: 603-62-3
EINECS: 210-051-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e13d31457826d3e5729038ef795fdfe4b8ecdac&vid=3e13d31457826d3e5729038ef795fdfe4b8ecdac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %