Benzoilacetato de etilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
B0097-25G B0097-500G B0097-100G
TCIAB0097-25GEA 16 EUR
TCIAB0097-25G TCIAB0097-500G TCIAB0097-100G
Benzoilacetato de etilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Benzoilacetato de etilo
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 141°C
Número MDL: MFCD00009196
Núm. CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Índice Merck: 14,03767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760630078853b4a2530c61216f72bfb3c8648d87&vid=760630078853b4a2530c61216f72bfb3c8648d87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %