3-Fenilpropionaldehído ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Aldehído 3-fenilpropiónico
P0217-25G P0217-100G
TCIAP0217-25GEA 60 EUR
TCIAP0217-25G TCIAP0217-100G
3-Fenilpropionaldehído ≥93.0% (por GC)
3-Fenilpropionaldehído
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007021
Núm. CAS: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&vid=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %