Tiofeno-3-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
T0864-25G T0864-5G
TCIAT0864-25GEA 152 EUR
TCIAT0864-25G TCIAT0864-5G
Tiofeno-3-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Tiofeno-3-carbaldehído
Formula: C₅H₄OS
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (24 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005466
Núm. CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&vid=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %