Ácido 3-tenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
T1084-25G
T1084-5G
TCIAT1084-25GEA
147
EUR
TCIAT1084-25G
TCIAT1084-5G
Ácido 3-tenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-tenoico
Formula:
C₅H₄O₂S Pto. de fusión: 137 °C |
Número MDL:
MFCD00005467 Núm. CAS: 88-13-1 EINECS: 201-802-5 Índice Merck: 14,09279 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 136.0 to 141.0 deg-C |