Ácido α-bromo-p-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0845-25G B0845-5G
TCIAB0845-25GEA 113 EUR
TCIAB0845-25G TCIAB0845-5G
Ácido α-bromo-p-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-bromo-p-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 223…226 °C
Número MDL: MFCD00002567
Núm. CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aea4d825d9bff982eb1655eb281126a1e9c20ff&vid=6aea4d825d9bff982eb1655eb281126a1e9c20ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency