Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1983-25G B1983-5G
TCIAB1983-25GEA 56 EUR
TCIAB1983-25G TCIAB1983-5G
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: 83 °C
Número MDL: MFCD00007449
Núm. CAS: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency