4,4-Dimetilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
D4149-1G
D4149-5G
TCIAD4149-1GEA
45
EUR
TCIAD4149-1G
TCIAD4149-5G
4,4-Dimetilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
4,4-Dimetilciclohexanona
Formula:
C₈H₁₄O MW: 126.2 g/mol Pto. Ebullición: 73°C |
Número MDL:
MFCD00234965 Núm. CAS: 4255-62-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |