6-Hidroxi-1H-pirimidin-4-ona ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1821-25G
D1821-250G
TCIAD1821-25GEA
32
EUR
TCIAD1821-25G
TCIAD1821-250G
6-Hidroxi-1H-pirimidin-4-ona ≥95.0% (by titrimetric analysis)
6-Hidroxi-1H-pirimidin-4-ona
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Pto. de fusión: > 300 °C |
Número MDL:
MFCD00016733 Núm. CAS: 1193-24-4 EINECS: 214-772-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...