4-Aminoftalimida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
A0966-25G A0966-5G
TCIAA0966-25GEA 145 EUR
TCIAA0966-25G TCIAA0966-5G
4-Aminoftalimida ≥98.0% (por GC)
4-Aminophthalimide
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. Ebullición: 447 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 294 °C
Número MDL: MFCD00041854
Núm. CAS: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29e60903f3c84ea83fe6d3594fcafa7c45d9443e&vid=29e60903f3c84ea83fe6d3594fcafa7c45d9443e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF within almost transparency