6-Aminouracilo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A0658-25G A0658-250G
TCIAA0658-25GEA 43 EUR
TCIAA0658-25G TCIAA0658-250G
6-Aminouracilo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Aminouracil
Formula: C₄H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 360 °C
Número MDL: MFCD00006071
Núm. CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45f43f7b2b4ba7489816595b17dd179e2ad91d0c&vid=45f43f7b2b4ba7489816595b17dd179e2ad91d0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %