4-Amino-2,6-dimetilpirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2091-25G A2091-5G
TCIAA2091-25GEA 244 EUR
TCIAA2091-25G TCIAA2091-5G
4-Amino-2,6-dimetilpirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2,6-dimetilpirimidina
Formula: C₆H₉N₃
Pto. Ebullición: 254°C
Número MDL: MFCD00006106
Núm. CAS: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Índice Merck: 12,05338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4473fc32857276f045cc5e4ece46ef26166d65&vid=1f4473fc32857276f045cc5e4ece46ef26166d65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C