4-Amino-3-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2383-1G A2383-5G
TCIAA2383-1GEA 67 EUR
TCIAA2383-1G TCIAA2383-5G
4-Amino-3-fluoropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Número MDL: MFCD00234072
Núm. CAS: 2247-88-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038e8a4cf2a433f8fb94108f5e57aefabe22c4ce&vid=038e8a4cf2a433f8fb94108f5e57aefabe22c4ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C