4-Amino-6-cloropirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
A2136-1G A2136-5G
TCIAA2136-1GEA 31 EUR
TCIAA2136-1G TCIAA2136-5G
4-Amino-6-cloropirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Pto. de fusión: 220°C
Número MDL: MFCD00053576
Núm. CAS: 5305-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32ba001967cd1c9bf7186a653dbdb4752c782f9&vid=e32ba001967cd1c9bf7186a653dbdb4752c782f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %