4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3519-1G B3519-5G
TCIAB3519-1GEA 28 EUR
TCIAB3519-1G TCIAB3519-5G
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol
Formula: C₅H₆BrNO
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068187
Núm. CAS: 10558-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&vid=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %