Cloruro de 4-bromopiridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0653-25G B0653-5G
TCIAB0653-25GEA 140 EUR
TCIAB0653-25G TCIAB0653-5G
Cloruro de 4-bromopiridinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-bromopiridinio
Formula: C₅H₅BrClN
Pto. de fusión: 235…238 °C
Número MDL: MFCD00012828
Núm. CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a6102314bfa63afac590d5be7fa8a271cd8968&vid=41a6102314bfa63afac590d5be7fa8a271cd8968&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency