4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0544-1G F0544-5G
TCIAF0544-1GEA 23 EUR
TCIAF0544-1G TCIAF0544-5G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00061313
Núm. CAS: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&vid=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR