4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0545-1G F0545-25G F0545-5G
TCIAF0545-1GEA 18 EUR
TCIAF0545-1G TCIAF0545-25G TCIAF0545-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00061314
Núm. CAS: 67515-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&vid=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %