5-Metil-2-tiouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M0994-10G M0994-25G
TCIAM0994-10GEA 81 EUR
TCIAM0994-10G TCIAM0994-25G
5-Metil-2-tiouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Metil-2-tiouracilo
Formula: C₅H₆N₂OS
Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 265 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (22 °C)
Número MDL: MFCD00009777
Núm. CAS: 636-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b2680dbde22b07083f2af1500160f88c0ff5f1&vid=79b2680dbde22b07083f2af1500160f88c0ff5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency