6-Metil-2-tiouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metiltiouracilo
M0443-25G M0443-500G
TCIAM0443-25GEA 18 EUR
TCIAM0443-25G TCIAM0443-500G
6-Metil-2-tiouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Metil-2-tiouracilo
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006040
Núm. CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Índice Merck: 14,06128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&vid=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %