Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de isopropilo, Isopropilparabeno
H0494-25G H0494-500G H0494-100G
TCIAH0494-25GEA 19 EUR
TCIAH0494-25G TCIAH0494-500G TCIAH0494-100G
Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Isopropilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016468
Núm. CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3592d551548ab1d70014ccdc0ae8aef28a323a7&vid=a3592d551548ab1d70014ccdc0ae8aef28a323a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to flake
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency