Dodecilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dodecylparaben, Dodecyl parahydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid dodecyl ester
H0352-25G H0352-500G
TCIAH0352-25GEA 81 EUR
TCIAH0352-25G TCIAH0352-500G
Dodecilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodecilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₉H₃₀O₃
MW: 306.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016473
Núm. CAS: 2664-60-0
EINECS: 220-195-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1fdc486d6813f4559c411281c82c7854ef3a416&vid=e1fdc486d6813f4559c411281c82c7854ef3a416&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency