Heptilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Heptilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de heptilo
H0212-25G H0212-500G H0212-100G
TCIAH0212-25GEA 37 EUR
TCIAH0212-25G TCIAH0212-500G TCIAH0212-100G
Heptilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Heptilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016481
Núm. CAS: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f98e2993ed292483ae5ff759f4627ad1fb165d4f&vid=f98e2993ed292483ae5ff759f4627ad1fb165d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency