Hexilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de hexilo, Hexilparabeno
H0213-25G H0213-500G H0213-100G
TCIAH0213-25GEA 51 EUR
TCIAH0213-25G TCIAH0213-500G TCIAH0213-100G
Hexilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hexilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₃H₁₈O₃
MW: 222.28 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016480
Núm. CAS: 1083-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef77c88501c20fbe7ce12f7e99119fea7186635&vid=6ef77c88501c20fbe7ce12f7e99119fea7186635&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency