4-Iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0673-25G I0673-5G
TCIAI0673-25GEA 286 EUR
TCIAI0673-25G TCIAI0673-5G
4-Iodopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
Pto. de fusión: 108°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02093937
Núm. CAS: 15854-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b86239555fb2343536ffbc847a34de36c2d6957&vid=9b86239555fb2343536ffbc847a34de36c2d6957&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %