Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0802-25G
M0802-500G
M0802-100G
TCIAM0802-25GEA
36
EUR
TCIAM0802-25G
TCIAM0802-500G
TCIAM0802-100G
Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo
Formula:
C₇H₇ClO₃S Pto. Ebullición: 173°C Pto. de fusión: 40…42 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007446 Núm. CAS: 98-68-0 EINECS: 202-692-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |