p-Toluato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0295-25G T0295-500G
TCIAT0295-25GEA 21 EUR
TCIAT0295-25G TCIAT0295-500G
p-Toluato de etilo ≥99.0% (por GC)
p-Toluato de etilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 232°C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118°C
Número MDL: MFCD00009117
Núm. CAS: 94-08-6
EINECS: 202-301-4
Índice Merck: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a1c19acfc3be7ea5b1e076289e586fb37ce0bc&vid=e9a1c19acfc3be7ea5b1e076289e586fb37ce0bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %