4-Metiltiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0894-25G M0894-5G M0894-100G
TCIAM0894-25GEA 44 EUR
TCIAM0894-25G TCIAM0894-5G TCIAM0894-100G
4-Metiltiazol ≥98.0% (por GC)
4-Metiltiazol
Formula: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Densidad: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00005340
Núm. CAS: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&vid=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %