4-Nitroftalimida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Nitroisoindoline-1,3-dione
N0247-25G N0247-500G
TCIAN0247-25GEA 18 EUR
TCIAN0247-25G TCIAN0247-500G
4-Nitroftalimida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitroftalimida
Formula: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Pto. de fusión: 215 °C
Número MDL: MFCD00005884
Núm. CAS: 89-40-7
EINECS: 201-905-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49622268bc21b10fb7ab9f28816d3790914488ad&vid=49622268bc21b10fb7ab9f28816d3790914488ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 203.0 deg-C