Ácido 4-oxovalérico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
L0042-25G
L0042-500G
TCIAL0042-25GEA
17
EUR
TCIAL0042-25G
TCIAL0042-500G
Ácido 4-oxovalérico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-oxovalérico
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 26…29 °C Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 138 °C |
Número MDL:
MFCD00002796 Núm. CAS: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,05472 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |