4-Oxovalerato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Levulinic acid butyl ester, 4-Oxovaleric acid butyl ester, Butyl 4-oxovalerate
L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 18 EUR
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
4-Oxovalerato de butilo ≥98.0% (por GC)
4-Oxovalerato de butilo
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Pto. Ebullición: 237°C
Pto. de inflamación: 120°C
Número MDL: MFCD00009449
Núm. CAS: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %