4-Oxovalerato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
L0120-25ML L0120-500ML L0120-100ML
TCIAL0120-25MLEA 16 EUR
TCIAL0120-25ML TCIAL0120-500ML TCIAL0120-100ML
4-Oxovalerato de etilo ≥98.0% (por GC)
4-Oxovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 93 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00009209
Núm. CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Índice Merck: 14,03819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&vid=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %