4-Oxovalerato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
L0044-25G L0044-500G L0044-100G
TCIAL0044-25GEA 20 EUR
TCIAL0044-25G TCIAL0044-500G TCIAL0044-100G
4-Oxovalerato de metilo ≥99.0% (por GC)
4-Oxovalerato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00017499
Núm. CAS: 624-45-3
EINECS: 210-846-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4767e67abcd22e45b6e2a3c2db040d5f97065b7&vid=b4767e67abcd22e45b6e2a3c2db040d5f97065b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %