Ácido 3-benzoilpropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
B0868-25G B0868-500G B0868-100G
TCIAB0868-25GEA 36 EUR
TCIAB0868-25G TCIAB0868-500G TCIAB0868-100G
Ácido 3-benzoilpropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-benzoilpropionico
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114…117 °C
Número MDL: MFCD00002792
Núm. CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88c5c267568982dda021d0434ca70454345adfdd&vid=88c5c267568982dda021d0434ca70454345adfdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency