4-Propilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1849-25G P1849-5G
TCIAP1849-25GEA 59 EUR
TCIAP1849-25G TCIAP1849-5G
4-Propilciclohexanona ≥98.0% (por GC)
4-Propilciclohexanona
Formula: C₉H₁₆O
Pto. Ebullición: 98°C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00058690
Núm. CAS: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93c0467297c74cc829dbc72bd69aa1868b9c6dce&vid=93c0467297c74cc829dbc72bd69aa1868b9c6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %